Learn More
3M™ Filtri Dustmaster™
Particulate filter for use with the Dustmaster Powered Air Respirator helps protects against dust, mist and fume.
Marca:  3M™ 7000059865
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11751363
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Combines with the 6000 Series Gas Vapor cartridges to provide particulate and gas/vapor protection
  • Note: 3M 501 filter retainers needed to combine the 5000 and 6000 series
Specifica
Specifica
P2
6000 and 7000 series facemasks
5/Pk.
Dust Filter
Filter