Learn More
Cole-Parmer™ Dye Tablets
Cole-Parmer Dye Tablets, Yellow/Green, Dye Tracer, For Use With: Plumbing, storm and sanitary drain analysis, Quantity: 200/Pk.
70.70€ - 72.85€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Plumbing, storm and sanitary drain analysis |
---|---|
Quantità | 200/Pk. |
Tipo | Dye Tracer |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11747947
|
Cole-Parmer™
0029516 |
Dark Red |
72.85€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11757947
|
Cole-Parmer™
0029517 |
Yellow/Green |
70.70€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Cole-Parmer Dye Tablets, Yellow/Green, Dye Tracer, For Use With: Plumbing, storm and sanitary drain analysis, Quantity: 200/Pk.
Specifica
Plumbing, storm and sanitary drain analysis | |
200/Pk. | |
Dye Tracer |