Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 NHS Ester
Label antibodies or other proteins as probes for fluorescence imaging assays with the full spectral range of NHS ester-activated DyLight Dyes.
291.00€ - 412.00€
Specifica
Product Type Dye
Solubilità DMF (Dimethylformamide)
Content And Storage Store desiccated at -20°C.
Reattività chimica Amine
Reactive Moiety Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10485725
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46418
DyLight 680 NHS-Ester 1 mg
412.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11899370
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46419
DyLight 680 NHS Ester 5 x 50 μg
291.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes are NHS ester-activated DyLight Fluors for fluorescent labeling of antibodies and other proteins to be used as molecular probes for cellular imaging and other fluorescence detection methods.
The DyLight Dyes exhibit higher fluorescence intensity and photostability than Alexa™, CyDye™ and LI-COR™ Dyes in many applications and remain highly fluorescent over a broad pH range (pH 4-9). Additionally, the water solubility of the DyLight Dyes allows a high dye-to-protein ratio without precipitation during conjugation.
Highlights:
  • Brightness: high-fluorescence intensity provides outstanding sensitivity and requires less conjugate
  • Photostability: exceptional resistance to photobleaching enables fluorescence imaging under the most demanding conditions (e.g., structured illumination, 4pi microscopy)
  • Instrument compatibility: emission spectra match the principal output wavelengths of common fluorescence instrumentation
Specifica
Specifica
Dye
Store desiccated at -20°C.
Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
DyLight Fluors
712
Proteins
DMF (Dimethylformamide)
Amine
DyLight™ 680
DyLight™
692