Learn More
ABEBA™ Dynamic Blue Occupational Clogs Ob ESD
Blue dynamic occupational clog with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 37326/39
39.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.78600kg
Codice prodotto. 17131325
  • 66.20€ / 1 paio
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight, comfortable occupational clogs
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Slip resistant TPU outsole
  • Good cushioning
  • Energy absorption in heel area
  • Water repellent, blue knitted textile
  • Non foldable heel strap, adjustable
  • Removable active comfort insole
Specifica
Specifica
Blue
39
Unisex
Water Repellent
Knitted Fabric
ESD dissipative to EN 61340 Climate class 1, Comply to EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Clogs
OB SRC ESD