Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Anthracite Occupational Slip-On O1 ESD
Anthracite dynamic flow occupational slip-on shoes with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 37375/42
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.74000kg
Codice prodotto. 17151405
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight, slip-on shoes
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant TPU outsole
  • Good cushioning
  • Energy absorption in heel area
  • Anthracite knitted fabric breathable
  • Double elastic band fitting system
  • Removable active Medifit insole
Specifica
Specifica
Anthracite
42
Unisex
Water Repellent
Knitted Fabric
Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD class climatic 1 according EN 61340
Slip-on
O1 SRC ESD