Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow White Occupational Sneakers O1 ESD
White occupational sneakers with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 37370/37
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.65000kg
Codice prodotto. 17171375
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight, comfortable occupational sneakers
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant TPU outsole
  • Good cushioning
  • Energy absorption in heel area
  • White perforated microfiber
  • Breathable lining with silver ions
  • Removable active Medifit insole
Specifica
Specifica
White
37
Women's
No
Perforated Microfiber
Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD class climatic 1 according EN 61340
Sneakers
O1 SRC ESD