Learn More
JULABO DYNEO DD-450F Refrigerated/Heating Circulator
New temperature control technology for demanding applications.
5835.00€ - 6265.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3 to 4 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE |
Capacità di raffreddamento | 440 W |
Portata | 8 to 27 L/min. |
Tipo di pompa | Centrifugal |
Codice del prodotto | Marca | Features | Comunicazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Features | Comunicazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17794179
|
JULABO
9021714.N1 |
Natural Refrigerent | USB |
5835.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17704189
|
JULABO
9021714.N1.A |
Natural Refrigerant and Analog Interface Option | USB, Analog |
6265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17714189
|
JULABO
9021714.S1 |
Synthetic Refrigerant | USB |
5835.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17724189
|
JULABO
9021714.S1.A |
Analog Interface Option | USB, Analog |
6265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17734189
|
JULABO
9021714.S1.D |
RS232 Interface Option | USB, RS232 |
6105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Easy switching between internal and external circulation
- Central rotary knob (controller) simplifies operation
- Integrated programmer
- Integrated external Pt100 connection
- Integrated drain makes emptying liquid easy and safe
- Bath cover included with delivery
- Removable ventilation grid
- Powerful cooling machines
- For internal and external applications
Specifica
3 to 4 L | |
440 W | |
Centrifugal | |
Circulator |
CE | |
8 to 27 L/min. | |
-30°C to +200°C | |
230 V / 50 Hz |