missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E-Cadherin Antibody (rCDH1/7352), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20537-20ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| E-Cadherin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin | |
| Recombinant full-length human E-Cadherin protein | |
| 20 μg | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| 999 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rCDH1/7352 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto