missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E-Cadherin Antibody (rCDH1/7352), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
300.00€ - 582.00€
Specifica
| Antigene | E-Cadherin |
|---|---|
| Clone | rCDH1/7352 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18618334
|
Novus Biologicals
NBP3-20537-20ug |
20 μg |
300.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18639884
|
Novus Biologicals
NBP3-20537-100ug |
100 μg |
582.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| E-Cadherin | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 999 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| rCDH1/7352 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin | |
| Recombinant full-length human E-Cadherin protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto