Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Designed for long lifetime and low injection port adhesion.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 041905
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15238623
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifica
Specifica
EC
50/Pk.