Learn More
Macherey-Nagel™ Macherey-Nagel™ Silica EC Normal Phase HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 250 mm
Column Format: Standard Column; Pore Size: 50 Å; Column Phase: Normal Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 720093.46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 10154551
  • 460.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Standard Column
250 mm
n-heptane
2 to 8
1 Pk.
60°C
Silica
Normal Phase
Normal Phase
EC Standard Column
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
5 μm
50 Å
420 m²/g
L3
Silica
No
Silica