Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips
These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1093-965-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.96850kg
Codice prodotto. 16613962
  • 55.05€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Beveled Point
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
E-beam
Beveled
Single-use
Yes
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Rack, 96
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
Eclipse
10, 20, 50, 100, 200 μL