Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips
These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1093-995-036-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.37890kg
Codice prodotto. 17557846
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Beveled Point
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Purple
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Stack Rack
96 Tips/Rack, 5 Racks/Refill Stack, 2 Refill Stacks/Pk., 10 Pk./Cs.
Yes
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
E-beam
Beveled
Single-use
Eclipse
10, 20, 50, 100, 200 μL