Learn More
Sharpsguard™ Eco Anatomical Waste Container
The new Sharpsguard™ eco anatomical container, made using at least 40% recycled plastic with red solid lid is for the disposal of anatomical waste and other potentially infectious waste.
Marca:  Sharpsguard™ DD912R
150.10 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21679" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.41600kg
Codice prodotto. 17764874
  • 158.00€ / pezzi 48
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Sharpsguard™ eco anatomical is for the safe disposal of anatomical and other potentially infectious waste.
Specifica
Specifica
2.6 L
178 mm
166 mm
Red
Yellow
Safe Disposal of Anatomical and Potentially Infectious Waste