Learn More
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) Mouse, Clone: GFR/2341, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1956-MSM11-P0
Codice prodotto. 15989917
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)
Cell Surface
GFR/2341
Unconjugated
Mouse
∽170kDa (wild type) and ∽145kDa (vIII variant)
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1956
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human EGFR protein (apprx. aa 344-492)
A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.