Learn More
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) Mouse, Clone: GFR/2341, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) |
|---|---|
| Clone | GFR/2341 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15989917
|
EnquireBio
1956-MSM11-P0 |
20 μg | |||||||
|
15999917
|
EnquireBio
1956-MSM11-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human EGFR protein (apprx. aa 344-492) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| ∽170kDa (wild type) and ∽145kDa (vIII variant) |
| GFR/2341 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 1956 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface | |
| A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer |