missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EGR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 55117-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentitation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppresor gene.Specifica
| EGR1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| EGR1 | |
| AT225, early growth response 1, EGR 1, EGR1, G0S30, KROX 24, KROX24, NGFI A, TIS8, Transcription factor ETR103, Transcription factor Zif268, ZIF 268, Zinc finger protein 225, Zinc finger protein Krox 24, ZNF225 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 13653, 1958 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.29 mg/mL | |
| 0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P08046, P18146 | |
| EGR1 | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto