Learn More
EGR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | EGR1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.29 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16836575
|
Proteintech
55117-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16826575
|
Proteintech
55117-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentitation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppresor gene.Specifica
| EGR1 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P08046, P18146 | |
| 13653, 1958 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EGR1 |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AT225, early growth response 1, EGR 1, EGR1, G0S30, KROX 24, KROX24, NGFI A, TIS8, Transcription factor ETR103, Transcription factor Zif268, ZIF 268, Zinc finger protein 225, Zinc finger protein Krox 24, ZNF225 | |
| EGR1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |