Learn More
SI Analytics™ Electrolyte Bridge
SI Analytics™ Electrolyte Bridge is constructed of glass and designed for electrode installation.
Marca:  SI Analytics™ 285104209
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10589201
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Standard taper NS 14.5
  • Sleeve NS 14.5
  • For electrode installation
Specifica
Specifica
Ceramic
Electrolyte Bridge
B 511
103 mm