Learn More
SI Analytics™ Electrolyte Solution for Ammonia Electrodes
Codice prodotto. 10243361 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 10243361
Marca: SI Analytics™ 285137344
For use with ammonia combination electrodes
  • Plastic bottle
  • Type L 6408
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Combination Ammonia Electrodes
Tipo L 6408
Tipo di soluzione di riempimento Electrolyte solution
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 mL