Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.1 μm
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca:  Merck VCWP02500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10228240
  • 420.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato)
Non-sterile
105 μm
Hydrophilic
25 mm
Bianco
0.1 μm
1.5 mL/min x cm2
Filter Membranes
25 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MCE 0.1UM WH PL 25MM 100/PK
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: octylphenol polyethoxyethanol