Learn More
Merck Filtri per siringhe da 13 mm non sterili Millex™ - Membrana in nylon
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
231.00€ - 2190.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Nylon |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical sample prep |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Stile uscita | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Stile uscita | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12313710
|
Merck
SLGNX13NL |
13 mm | Male Luer slip | 100Pack |
320.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11772524
|
Merck
SLGNX13NK |
13 mm | Male Luer slip | 1000Pack |
2180.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12521259
|
Merck
SLGNX13TL |
13 mm | Tube outlet | 100Pack |
328.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10069982
|
Merck
SLGN033NK |
33 mm | Male Luer slip | 1000Pack |
2190.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10611585
|
Merck
SLGN033NS |
33 mm | Male Luer slip | 50Pack |
231.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10237762
|
Merck
SLGN033NB |
33 mm | Male Luer slip | 250Pack |
915.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
- Le membrane in nylon assicurano un'ampia compatibilità chimica per l'uso con soluzioni acquose e organiche
- Il design dell'alloggiamento in polipropilene sovrastampato garantisce un filtro più robusto, con una pressione massima dell'alloggiamento di 150 psig (10 bar), il che consente di filtrare più rapidamente le soluzioni
- Il design ottimizzato dell'alloggiamento trattiene il 50% di volume in meno rispetto ai filtri tradizionali da 13 mm, per garantire il recupero massimo del campione
- Il processo di produzione interamente automatizzato riduce al minimo i rischi di contaminazione e soddisfa gli standard farmaceutici
- Il nastro con codice cromatico sull'alloggiamento indica chiaramente il tipo di membrana
Order Info
Collegamenti di entrata/uscita: ingresso Luer-Lock™ femmina/uscita Luer Slip maschio.
Specifica
Single-use | |
0.2 μm | |
Analytical sample prep | |
Syringe Filter |
Nylon | |
Non-sterile | |
PP |