Learn More
Merck Unità di filtrazione per centrifughe Centricon™ Plus-70
15 mL to 70 mL volume
Marca: Merck UFC710008
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.61380kg
Descrizione
The Centricon™ Plus-70 centrifugal filter is a disposable, single-use device designed for rapid processing of aqueous biological solutions in volumes ranging from 15 to 70 mL. It is compatible with swinging-bucket centrifuges only. The Centricon Plus-70 device can concentrate most 70 mL solutions down to 350 μL in just 25 minutes (some solutions may take slightly longer).•90% typical recovery •50X to 200X concentration •Low hold-up volume •Polypropylene housing minimizes binding •Deadstop prevents spinning to dryness •Ready to use. Nothing to assemble Applications:•Concentrating and desalting chromatography column eluates •Concentrating monoclonal antibodies •Concentrating proteins or viruses from culture supernatants •Clarifying tissue homogenates and cell lysates •Buffer exchange or diafiltrationdisposable,single-use,aqueous,solutions,volumes,ranging
Specifica
Single-use | |
100 kDa | |
Concentrazione e desalinizzazione degli eluati della colonna per cromatografia; concentrazione degli anticorpi monoclonali; concentrazione delle proteine e dei virus provenienti da supernatanti di colture; chiarificazione di omogenati di tessuti e lisati di cellule; scambio tampone o diafiltrazione | |
Bicchiere di raccolta in filtrato di polipropilene; porta filtro per campioni; contenitore per concentrato e tappo | |
15 to 70 mL |
Ultracel-PL | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
Centrifugal Filters |