Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.22μ
Per applicazioni che richiedono il massimo recupero. Membrane in PVDF EMD Millipore Durapore™: I pori da 0.22 μ offrono portate e rese elevate, basso livello di estraibili, notevole compatibilità chimica e basso assorbimento proteico. Disponibili in diametri da 13 mm a 142 mm.
Marca: Merck GVHP02500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important. Durapore™ PVDF Membranes: 0.22μ Pore Size provide high flow rates and throughput, low extractables, broad chemical compatibility and low protein binding. Available in diameters ranging from 13mm to 142mm.
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.- Features & Benefits
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
PVDF | |
Non-sterile | |
Hydrophobic | |
100/Pk. | |
Hydrophobic | |
25 mm |
≥1.24 bar, air with Methanol | |
Screen Filter | |
0.22 μm | |
>1 mL/min x cm2 | |
100Pack | |
Filter Membranes | |
25 mm |