Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.45μ
Consigliati in applicazioni che richiedono recupero massimo. Membrane in PVDF EMD Millipore Durapore™: I pori da 0.45μ offrono portate e rese elevate, basso livello di estraibili, notevole compatibilità chimica e basso assorbimento proteico. Disponibili in diametri da 13mm a 142mm.
Marca: Merck HVLP04700
268.86 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14400kg
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important. Durapore™ PVDF Membranes: 0.45μ Pore Size provide high flow rates and throughput, low extractables, broad chemical compatibility and low protein binding. Available in diameters ranging from 13mm to 142mm.
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.- Features & Benefits
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Polivinilidenfluoruro (PVDF) | |
0.45 μm | |
29.0 ml/min./cm2 | |
Plain | |
100/conf. | |
Filter Membranes | |
47 mm |
22 psi | |
Screen Filter | |
PVDF | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
100Pack | |
125 μm | |
Hydrophilic | |
47 mm |