Learn More
Merck Flow-limiting Orifices
Codice prodotto. p-3303261 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 L/min.
2 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10072423
Marca: Merck XX5000002
Creates quantitative airflow through a filter for airborne contamination analysis
Flow Limiting Orifices create quantitative airflow through a MF-Millipore filter for airborne contamination analysis. The orifices are threaded into the outlet of a Millipore Aerosol Analysis Holder or Aerosol Adapter to enable a constant flow rate when required vacuum level is applied.Ratings are accurate to within approximately 15%. For greater precision, calibrate orifice with a flowmeter at actual working vacuum level.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Environmental Test Kits or Supplies
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Millipore Aerosol Analysis Holder or Aerosol Adapter
Da utilizzare con (applicazione) To create quantitative airflow through a Millipore filter for airborne contamination analysis
Velocità di flusso dell'aria 1 L/min.
Include Flow-limiting Orifice, 1 L/min