Learn More
Merck Accessories for Fluid Sampling Kit
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX6403735
473.72 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10365521
  • 510.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
NPTF quick-release valve
Specifica
Specifica
Stainless Steel
Series 300 Stainless Steel
Laboratory Filter Holders or Cyclones
0.3 cm
Non-sterile
Hose Connector, 1/8 in. NPTF quick-release valve
1/8 in.