Learn More
Merck Unità filtranti IC Millex-LG
Per la chiarificazione di soluzioni acquose o organiche non aggressive.
Marca:  Merck SLLGC25NS
289.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10462553
  • 311.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Clarification of Aqueous and Organic Solutions
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Hydrophilic PTFE
  • Lowest extractables, optimizing background levels of sensitive analyses like UHPLC and LC-MS
  • Filtration of protein-containing aqueous or organic solutions
  • Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes and three diameters to suit your application needs
  • Polypropylene housing material offers low levels of extractables and broad chemical compatibility
Specifica
Specifica
Single-use
0.2 μm
LG
HDPE
7 bar (100 psi)
50Pack
25 mm
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Non-sterile
Analytical sample prep
Luer-Lock femmina
Luer Slip maschio
100 mL
25 mm