Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, HPF, 0.20 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca: Merck SLLGM25NS
225.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Include due diversi supporti: un prefiltro graduato in fibra di vetro per rimuovere le particelle più grandi e un filtro a membrana in PTFE idrofilo per filtrazione fine
- Resa superiore di due-quattro volte rispetto ai filtri per siringa senza prefiltri
- Per uso manuale e automatizzato
- Involucro in polietilene con basso contenuto di estraibili
- In PTFE
- 25 mm
- Non sterile
- Disponibile in confezioni da 50 o 1000 pezzi
Specifica
Naturale | |
Single-use | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Chiarificazione di soluzioni acquose e organiche con elevati livelli di particolato | |
Confezione da 50 | |
45 °C | |
100 ml | |
2.1 cm | |
2.5 cm |
Luer Lock femmina/Luer Slip maschio | |
HDPE | |
0.2 μm | |
3.9 cm2 | |
Due terreni diversi, un prefiltro in fibra di vetro graduato, un filtro a membrana idrofilo in PTFE | |
113 °F | |
Unità filtro Millex™-HPF/LCR | |
0.82 in. | |
2.5 cm | |
2.5 cm |