Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, HPF, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca: Merck SLCRM25NS
246.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Description
Overview of Non-Sterile Millex™ HPF Syringe Filters- HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 μm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 μm membrane filter for fine filtration
- Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
- For manual or automated use
- Low-extractable polyethylene housing
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Spécification
Naturale | |
Single-use | |
HDPE | |
0.45 μm | |
3.9 cm2 | |
Due terreni diversi, un prefiltro in fibra di vetro graduato, un filtro a membrana da 0.45 μm | |
113 °F | |
Unità filtro Millex™-HPF/LCR | |
0.82 pollici | |
2.5 cm | |
2.5 cm |
Luer-Lok femmina/Luer-Slip maschio | |
LCR idrofilo | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Chiarificazione di soluzioni acquose e organiche con elevati livelli di particolato, preparazione di campioni analitici | |
Confezione da 50 | |
45 °C | |
100 ml | |
2.1 cm | |
2.5 cm |