Learn More
Merck Millex™-LG Sterile Syringe Filter Unit, Hydrophilic PTFE, 0.20 μm (Research Use Only)
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0 μm pore sizes.
Marca:  Merck SLLG013SL
404.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 10563942
  • 434.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
A 13 or 25 mm diameter sterile syringe filter with a 0.2 μm pore size hydrophilic PTFE membrane. Comes in a pack of 50 or 100.
Specifica
Specifica
Natural
Single-use
0.2 μm
0.65 cm2
6.9 bar
100 Pack
45°C
10 mL
0.83 in.
1.3 cm
Female luer lok/male luer slip
HDPE
Sterile
Sterilize DMSO/DMF
100Pack
113°F
Biosart™ 100 Monitor
<50 μL
2.1 cm