Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofobico
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
Marca:  Merck SLFH025NB
1150.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10278520
  • 1235.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore™ (PTFE) Membrane:
  • Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.
  • Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions
  • Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.
Applications:
 Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases
Specifica
Specifica
Single-use
0.45 μm
Analytical sample prep
Luer-Lock femmina
250/conf.
100 mL
25 mm
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Non-sterile
PTFE/PE idrofobico
Luer Slip maschio
Filtro per siringa
25 mm