Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofobico
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
Marca:  Merck SLFH025NK
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10432121
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore™ (PTFE) Membrane:
  • Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.
  • Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions
  • Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.
Applications:
 Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases
Specifica
Specifica
Single-use
0.45 μm
Analytical sample prep
Male Luer slip
Filtro per siringa
25 mm
Fluoropore Politetrafluoroetilene (PTFE) idrofilo
Non-sterile
Polietilene
1000/conf.
<>100 ml
25 mm