Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofobico
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
Marca:  Merck SLFHX13NK
2258.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10498394
  • 2425.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore™ (PTFE) Membrane:
  • Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.
  • Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions
  • Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.
Applications:
 Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases
Order Info
Inlet/outlet connections: female Luer-Lok™/male Luer slip.
Specifica
Specifica
Red
PTFE
Non-sterile
PP
Male Luer slip
Syringe Filter FH
13 mm
Single-use
0.45 μm
Analytical sample prep
male luer slip
1000Pack
<10 mL
13 mm