Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Durapore™ (PVDF), 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca:  Merck SLGV033NS
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20610kg
Codice prodotto. 10040752
  • 245.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 15-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Durapore™ (PVDF) Membrane
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Compatible with aqueous and mild organic solutions
  • Housing materials are either polypropylene or high density polyethylene (HDPE), offering low levels of extractables and broad chemical compatibility
Specifica
Specifica
Yellow
Polivinilidenfluoruro (PVDF) idrofilo
0.22μ m
4.5 cm2
≤80 µL
Female Luer-Lok™
Millex™
Filtro per siringa
27 mm
33 mm
Yes
Durapore PVDF
Non-sterile
Preparazione per l’applicazione delle soluzioni contenenti proteine prima della cromatografia o altre analisi strumentali;
Polietilene
Male Luer slip
Confezione da 50
<100 mL
33 mm