Learn More
Merck Prefiltri per siringhe non sterili Millex™
25 mm diameter, Millex-AP glass fiber membrane, hydrophilic.
Marca: Merck SLAP02550
132.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18800kg
Descrizione
Use to prefilter contaminated solutions
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane: Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).Specifica
Single-use | |
2.0μ m | |
Per la prefiltrazione delle soluzioni contaminate | |
Luer-Lock femmina | |
Millex™ | |
Syringe Prefilter | |
25 mm |
Fibra di vetro AP 20 | |
Non-sterile | |
PVC | |
Luer Slip maschio | |
2 μm | |
500 mL | |
25 mm |