Learn More
Merck MultiScreen™ Carrier Racks
For radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
845.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes |
---|---|
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10741811
|
Merck
MACR08124 |
Carrier Rack Assemblies for 4mL Vials |
845.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10507492
|
Merck
MACR81275 |
Carrier rack for 12 x 75mm tubes |
845.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10751811
|
Merck
MACR08127 |
Carrier rack for 7mL vials |
845.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Carrier racks hold sample collection containers in place; available for 4mL vials, 7mL vials, or 12 x 75mm tubes (12 racks per carrier rack assembly)
Specifica
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes | |
1/Pk. |