Learn More
Merck MultiScreen™HTS 96-Well Filter Plates for Clearing
Designed to meet specific performance criteria for sample preparation methodology
Marca:  Merck MSNANLY10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10285453
  • 675.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Automation-compatible multiscreen filter plates
  • Lysate clearing
Clearing of bacterial cell lysates
Specifica
Specifica
Standard
Clear
96
Clearing of bacterial cell lysates
8 x 12
Styrene
Non-sterile
10