Learn More
Merck Kit e reagenti ReBlot Plus
Blots can be stripped of antibodies in approximately 15 minutes at room temperature
Marca: Merck 2504
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1310-73-2 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Western blotting is a commonly used technique for studying protein function and localization. Typically, protein samples are electrophoresed on SDS-PAGE and transferred to a membrane such as nitrocellulose or nylon, where they are probed with specific antibodies. Unlike nucleic acid-based technologies, which allow reuse of Southern and Northern blots, it has been difficult to reuse Western blots.
- No pungent-smelling β-mercaptoethanol is contained in the Antibody Stripping Solution
- Antibody stripping is done at room temperature—no heating of blots is required
- Blots may be reused in 25 min.
Specifica
Soluzione di stripping per anticorpi aggressiva ReBlot Plus 10X | |
50 ml | |
50 ml di soluzione di stripping per anticorpi aggressiva 10X |
Western Blot | |
2X | |
Da 2 ° a 8 °C |
Sicurezza e movimentazione
- Re-Blot Plus Strong Solution (10X)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, sodium azide