Learn More
Merck Parti di ricambio per porta filtri in acciaio inossidabile da 13 e 25 mm
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
60.10€ - 265.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10652632
|
Merck
XX3001202 |
PTFE | Flat gasket |
114.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10273871
|
Merck
XX3001210 |
Stainless Steel | Support screen |
60.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10492511
|
Merck
XX30025RK |
Acciaio inox | Due guarnizioni in PTFE, due O-ring e due ghiere di supporto |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Il kit di parti di ricambio Swinnex™ comprende due guarnizioni di PTFE, due O-ring e due schermi di supporto.
Specifica
Stainless-Steel Filter Holder Replacement Parts |