Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline Gas Filter Connectors
Use these quality end fittings o-rings, and other connectors for your Thermo Scientific™ Click-On™ Inline Filters.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-813
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10117844
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Use these quality end fittings o-rings, and other connectors for your Thermo Scientific™ Click-On™ Inline Filters. The end fittings remain installed during filter replacement, thereby reducing the cost of clean gas.
  • Incorporates needle valves that close lines and prevent contamination
  • End fittings measure 0.125in. (0.3cm) or 0.25in. (0.6cm)
  • Reusable
Specifica
Specifica
Click-On Inline Filter
N/A
N/A
Double Ended Connector to Connect Filter to Indicator