Learn More
Memmert™ Entry Port Custom Position
Silicone Entry Port flap and stopper closure custom position TBC in the back
Marca:  Memmert™ IPP1060ecoF7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17100075
  • 198.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Individual position at the back (please, state location; not in combination with illumination units)
  • Moisture tight, can be closed by silicone stopper
Specifica
Specifica
Clear
IPP1060eco
Silicone
40 mm