Learn More
Memmert™ Entry Port Right Centre/Top
For introducing connections at the side and can be closed by flap
Marca:  Memmert™ IPP260ecoF3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17100195
  • 112.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Standard position right centre/top
  • Not for modelsize 110 with light module
Specifica
Specifica
Clear
IPP260eco
23 mm