Learn More
Memmert™ Entry Port Right (Individual Location)
Entry port with flap closure and custom TBC position in right side
Marca:  Memmert™ HPP1400ecoF5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17159724
  • 269.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Not in combination with illumination units
  • Moisture tight
  • Can be closed by flap and silicone stopper
Specifica
Specifica
Clear
HPP1400eco
23 mm