Learn More
Eppendorf™ Puntale per pipettatore
Utilizzare questi puntali per la massima protezione della pipetta e del campione da contaminazioni involontarie e insospettate da aerosol, gocce e schizzi. I puntali Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ sono caratterizzati da due strati filtranti per la massima protezione contro gli aerosol.
Marca:  Eppendorf™ 0030077598
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.71000kg
Codice prodotto. 10029212
  • 84.01€ / pezzi 100
In stock, pronto per la spedizione: 46
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these tips for the ultimate protection of pipette and sample against unintentional and unnoticed contamination by aerosols, drops and splashes. Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ feature two filter layers to provide dual protection against aerosols.
Tips consist of a unique two phase filter protection barrier made from hydrophobic polyethylene. The upper blue layer provides very effective protection against small aerosols and biomolecules (DNA). The lower layer acts as pre-filter and efficiently protects against larger aerosols, drops, splashes and larger amounts of liquids. The combination of both layers leads to a unique efficiency against aerosol contaminants.
  • Free of PCR inhibiting additives provide for reliable downstream results
  • Available in PCR clean/Sterile (sterile and pyrogen-free)
  • Continuous inspection of each production lot by an independent laboratory guarantees high purity and quality
Specifica
Specifica
Punta
Turchese
PCR clean
Rack
Da 0.5 a 10 ml
Sterile
EN 1822
Applicazioni con DNA, RNA, proteine e colture cellulari
Puntale per pipettatore