Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax Filter Tips
I puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax combinano uno straordinario filtro a due fasi dall'efficacia comprovata per la protezione sia del campione, sia della pipetta, con una barriera innovativa contro i liquidi e l'umidità.
203.00€ - 220.00€
Specifica
Filtrato | sì |
---|---|
Sterilità | sì |
Colore | puntali incolore |
Certificazione/Conformità | EN 1822 |
Features | PCR Clean |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16442275
|
Eppendorf™
0030078691 |
34 mm | 0.1 to 10 μL |
213.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16452275
|
Eppendorf™
0030078705 |
46 mm | 0.5 to 20 μL |
203.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16462275
|
Eppendorf™
0030078713 |
53 mm | 2 to 100 μL |
203.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16472275
|
Eppendorf™
0030078721 |
55 mm | 2 to 200 μL |
210.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16482275
|
Eppendorf™
0030078730 |
55 mm | 20 to 300 μL |
203.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16492275
|
Eppendorf™
0030078748 |
76 mm | 50 to 1000 μL |
220.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Protezione affidabile dai liquidi
- Protezione affidabile dagli aerosol1) e dalle biomolecole
- Nessun additivo inibitore della PCR
- Protezione della pipetta da liquidi aggressivi in caso di sovraspirazione
- Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
- L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Certificato di efficienza del filtro conforme a EN 1822 e disponibile sul sito
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
sì | |
puntali incolore | |
PCR Clean | |
960 tips | |
10 racks × 96 tips | |
ep DualFilter T.I.P.S |
sì | |
EN 1822 | |
Rack | |
Consumables | |
Cuscino d'aria | |
Polypropylene |