Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: rMOC-31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Epcam / CD326 |
|---|---|
| Clone | rMOC-31 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15900428
|
EnquireBio
4072-MSM19-P0 |
20 μg | |||||||
|
15910428
|
EnquireBio
4072-MSM19-P1 |
100 μg |
573.00€ 478.00€ / 100µg Risparmia 95.00€ 16% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Epcam / CD326 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 4072 | |
| Neuraminidase treated GLS-1 human small cell lung carcinoma cells | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 40-43kDa |
| rMOC-31 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_002345 | |
| EPCAM | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| HT29 cells or breast tumor |