Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, 98+%
Catalog Number p-4229198
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
51-42-3
C13H19NO9
333.29
MFCD00035077
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
124080922
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
51-42-3
C13H19NO9
333.29
MFCD00035077
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
124080922
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
(-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, CAS # 51-42-3, also known as adrenaline, is a monoamine and catecholamine hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, is a hormone
• It is a monoamine and catecholamine
Applications
• (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt is α-adrenergic and β-adrenergic receptor agonist
• It can be used in adipose region to minimize blood loss
• It is potentially a platelet agonist in preparation of optimal platelet aggregometry 96-well plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,3674
Rotazione specifica -20° to -24° (20°C, 589nm) (c=4, 1M HCl)
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
Peso formulazione 333.29
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.