Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10474205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10474205
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172605000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16052-06-5
Formula molecolare C9H20N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 252.329
Numero MDL MFCD00006160
InChI Key OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC Name 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifica
Absorbance 0.1 max. at 260nm
Materiale o nome chimico EPPS
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Colore White
pH 5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Peso formulazione 252.33
Percent Purity ≥98.5%
Grado Biochemical