Learn More
Eppendorf™ Puntali per caricamento di gel in polipropilene GEL Loader™ epTips™
Puntali per pipette stretti, lunghi e flessibili per la manipolazione dei volumi più piccoli. I puntali Eppendorf GELoader™ sono ideali per l'elettroforesi su gel e il caricamento di gel di poliacrilammide.
Marca: Eppendorf™ 0030001222
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30060kg
Descrizione
- Puntali e rack GELoader autoclavabili
- Precisione e accuratezza elevatissime quando usati con le pipette Eppendorf da 0.5 a 10 μL (pulsante di controllo grigio)
Specifica
0.5 - 20 μl | |
6.8 cm | |
Puntali per caricamento gel | |
Polipropilene |
Sì | |
Per il caricamento di campioni su gel di poliacrilammide | |
GELoader |